W421001
Thioessigsäure
96%
Synonym(e):
Thioethansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; roasted
SMILES String
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter