238627
Ethylisocyanatacetat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Verunreinigungen
<5% N-(chloroformyl)glycine ethyl ester
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
67-68 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3
InChIKey
DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 6-(carboxymethylureido)-(±)-nicotine (CMUNic), nicotine immunogen
- ethyl 8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetate
- imidazo[1,2-c]-quinazoline-2,5-(3H,6H)dione
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup