238619
3-Methyl-2-butanon
99%
Synonym(e):
Isopropyl-methylketon, Methyl-isopropylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−92 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChIKey
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F
Flammpunkt (°C)
-1 °C