238430
1-Brom-2-propanol
technical grade, 70%, contains MgO as stabilizer
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
70%
Form
liquid
Enthält
MgO as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
Dichte
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
InChIKey
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F
Flammpunkt (°C)
54 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter