Merck
237604
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol, überwiegend trans
97%
Synonym(e):
(4E)-4-Hexen-1-ol, (E)-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexenol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CH(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
InChIKey
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Hexen-1-ol on reaction with NaIO4/NaHSO3 reagent yields 2-(1-iodoethyl)tetrahydrofuran[1].
Anwendung
4-Hexen-1-ol has been employed in the preparation of hex-4-enals[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparison of the most odour-active volatiles in different hop varieties by application of a comparative aroma extract dilution analysis.
Steinhaus M, et al.
European Food Research and Technology, 226(1-2), 45-55 (2007)