Wichtige Dokumente
224707
cis-2-Hexen-1-ol
95%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
[H]\C(CO)=C(/[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
InChIKey
ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?