Merck
237264
Sigma-Aldrich
Resolve-Al La
99%
Synonym(e):
La(tmhd)3, Tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)-lanthan
About This Item
Lineare Formel:
La(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
688.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
99%
bp:
370 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
powder or crystals
bp
370 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.La/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChIKey
IXHLTRHDDMSNAP-LWTKGLMZSA-K
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
MOCVD of lanthanum oxides from La (tmhd)3 and La (tmod)3 precursors: A thermal and kinetic investigation.
Bedoya C, et al.
Chem. Vap. Deposition, 12(1), 46-53 (2006)
Structural and electrical properties of a La2O3 thin film as a gate dielectric.
Jun JH, et al.
The Journal of the Korean Physical Society, 11(6) (2002)
Study on the precursors for La2O3 thin films deposited on silicon substrate.
Jun J, et al.
Journal of Materials Science Letters, 21(23), 1847-1849 (2002)