Merck
429961
Sigma-Aldrich
Triethylgermaniumhydrid
98%
Synonym(e):
Triethylgermane
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3GeH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: germanium
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triethylgermanium hydride (Ge(C2H5)3H) may be prepared by a three step process:
  • Ge(C2H5)3Br reacted with Na to yield Ge2(C2H5)6
  • Ge2(C2H5)6 treated with Li to form Ge(C2H5)3Li
  • ammonolysis of Ge(C2H5)3Li to give the end product, Ge(C2H5)3H. 1
Anwendung
Reagent undergoes hydrogermylation with alkyl propiolates to give triethylgermylacrylates.[1]
Verpackung
Packaged in glass bottles
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of Organometallic Chemistry, 435, 257-257 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)