Merck
236063
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicyliden)ethylendiaminocobalt(II) Hydrat
97%
Synonym(e):
Co(SALEN)2, Ethylenbis-(salicylimin) Cobalt(II)-salz, N,N′-Disalicyliden-ethylendiamin Cobalt(II)-salz, Salcomin
Größe auswählen
5 G
€ 184,00
€ 184,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 184,00
About This Item
Lineare Formel:
[CH2N=CHC6H4-2-(O)]2Co·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.23 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 184,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: cobalt
reagent type: catalyst
SMILES String
[H]O[H].C1C\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\1
InChI
1S/C16H16N2O2.Co.H2O/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;;1H2/q;+2;/p-2/b17-11+,18-12+;;
InChIKey
ZHOAQDMEVUBLJP-SNTCFBDDSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)