Fortfahren mit
323403
Lithiumaluminiumhydrid
pellets, reagent grade, 95%
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
LAH, Lithiumalanat, Lithiumtetrahydridoaluminat, Lithiumtetrahydroaluminat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LiAlH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-877-9
MDL number:
UNSPSC Code:
12352306
Assay:
95%
Form:
pellets
€ 78,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
95%
form
pellets
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
size
10 mm × 6 mm
mp
125 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Lithiumaluminiumanhydrid ist als selektives Reduktionsmittel effektiv wirksam.Das Anhydrid kann mittels Reaktion von Lithiumhydrid mit Aluminiumchlorid hergestellt werden. Es ist löslich in Ether und kann die Carboxygruppe leicht zu einer primären Alkoholgruppe reduzieren. Andere organische Verbindungen, die von Lithiumaluminiumhydrid reduziert werden könne, sind Aldehyde, Ketone, Säurechloride, Säureanhydride, Halogenide, Chinone, Stickstoffverbindungen.
Application
Lithiumaluminiumhydrid (LAH) kann als vielversprechendes Material für Wasserstoffspeicherungen eingesetzt werden. LAH hat hohe gravimetrische und volumetrische Wasserstoffdichten.
Lithiumaluminiumhydrid kann zur Herstellung von Undec-10-en-1-ol verwendet werden, einem wichtigen Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polythioethern.
Physical form
The product may contain up to 20% powder due to mild abrasion of the pellets during packaging and storage.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
686034199877593702
description
pellets, reagent grade, 95%
description
hydrogen-storage grade
description
powder, reagent grade, 95%
description
2.0 M in THF
assay
95%
assay
>99.95%
assay
95%
assay
-
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
pellets
form
pellets
form
powder
form
-
grade
reagent grade
grade
hydrogen-storage grade
grade
reagent grade
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumaluminiumhydrid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
16853-85-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the typical size and mass of an individual pellet?
    1 answer
    1. The mass for the 25 G pack size is approximately 24.998 G, the mass for the 100 G pack size is approximately 99.998 G. The size of the pellet is 10 mm × 6 mm (Diameter x Thickness).
      Helpful?
  2. Why should I use Product 323403, the LAH pellets, instead of a fine crystalline powder?
    1 answer
    1. The pellets are recommended for safety reasons. Powdered lithium aluminum hydride can form potentially explosive dust-air mixtures. But use of the lithium aluminum hydride pellets, which can tolerate exposure to air for a short period of time, avoids the dusting associated with the powder. Please note that longer dissolving times, perhaps up to 90 minutes at room temperature, need to be taken into account when using the pellet form.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.