Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.716 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Herstellung von thermoplastischen Polyestern/Polyamiden aus Ölsäure
- Lithium-Polymer-Batterien
- Hydrodefluorierung von gem-Difluormethylen-Derivaten
- Asymmetrische Aldol-Reaktionen
- Synthese von Li-Al-N-H-Kompositen mit Wasserstoff absorbierenden bzw. desorbierenden Eigenschaften
LAH ist ein starkes Reduktionsmittel für zahlreiche unterschiedliche Reduktionsreaktionen, etwa die Reduktion von Ketonen zu Alkoholen
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in diethyl ether | description 2.0 M in THF | description 2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 0.5 M in 2-methoxyethyl ether |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| density 0.716 g/mL at 25 °C | density 0.906 g/mL at 25 °C | density 0.883 g/mL at 25 °C | density 0.95 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| concentration 1.0 M in diethyl ether | concentration 2.0 M in THF | concentration 2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran, 10 % (w/w) | concentration 0.5 M in 2-methoxyethyl ether |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumaluminiumhydrid -Lösung
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?