Merck
233919
Sigma-Aldrich
LithiumD-Lactat
98%
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz, D-Milchsäure Lithiumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CO2Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.01
Beilstein:
4823618
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +14.3°, c = 1 in H2O
SMILES String
[Li+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
InChIKey
GKQWYZBANWAFMQ-HSHFZTNMSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)