Fortfahren mit
L1000
LithiumD-Lactat
95-100%
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz, D-Milchsäure Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CO2Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.01
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-693-0
Beilstein/REAXYS Number:
4823618
MDL number:
assay
95-100%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
InChI key
GKQWYZBANWAFMQ-HSHFZTNMSA-M
Application
Milchsäure wird als Reagenz in der organischen Synthese verwendet (bei der Herstellung von Klebstoffen). Sie wird auch in der Leder-, Textil- und Gerbungsindustrie verwendet. Kann als Weichmacher, Katalysator oder Säuerungsmittel verwendet werden. Milchsäure wurde sogar als Aromastoff bei der Herstellung von Tabakprodukten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Bei Tieren ist die Milchsäure eine Stoffwechselverbindung, die von proliferierenden Zellen unter anaeroben Bedingungen,z. B. während des körperlichen Trainings, produziert wird. Milchsäure kann mittels Gluconeogenese zu Pyruat zurück oxidiert oder zu Glukose konvertiert werden. Milchsäure wird in mehreren Säugetierspezies und während der frühen Gehirnentwicklung präferentiell durch Neuronen metabolisiert. D-Laktat wird viermal langsamer verwertet als L-Laktat, aber beide Isomere werden mit der gleichen Schnelligkeit vom Darm aufgenommen.
Analysis Note
Enzymatische Prüfung unter Verwendung von D(−)Milchsäure-Dehydrogenase
wgk
WGK 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)