230162
Sulforhodamin B Mononatriumsalz
Dye content 75 %
Synonym(e):
Sulforhodamin B Mononatriumsalz, Säurerot 52
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥73% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 75%
Farbe
brown to very dark brown
green to very dark green
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL
λmax
554 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥85000 at 554-560 nm in 0.1 M NaOH in methanol at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChIKey
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable