23000
2-Chlorethanol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Ethylenchlorhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.78 (vs air)
Dampfdruck
5 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
797 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
bp
129 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89 °C (lit.)
Dichte
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10.0 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChIKey
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup