Fortfahren mit
8.00945
2-Chloroethanol
for synthesis
Synonym(e):
Ethylene chlorohydrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,60
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 46,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
6.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
expl. lim.
5-16 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.43 cSt(23 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
transition temp
flash point 55 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
General description
for synthesis
Application
2-Chloroethanol for synthesis. CAS 107-07-3, EC Number 203-459-7, molar mass 80.51 g/mol.
Preparation Note
Store at +5°C to +30°C.
Analysis Note
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Water (according to Karl Fischer):≤ 0.10 %
Identity (IR):passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
185744230008.20175
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
-63 °C
mp
−89 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
mp
-80 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
129 °C/1013 hPa
bp
129 °C (lit.)
bp
129 °C (lit.)
bp
56-57 °C/27 hPa
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800945050004027269063986
800945010004027269063979
800945100004027269063993