Merck
227005
Sigma-Aldrich
Methyl-1-benzyl-4-oxo-3-piperidincarboxylat -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidon -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
phenyl
SMILES String
Cl.COC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3.ClH/c1-18-14(17)12-10-15(8-7-13(12)16)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
InChIKey
BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride (1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride) may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)