Merck
225274
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzophenon
99%
Größe auswählen
10 G
€ 89,50
€ 89,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 89,50
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C6H4)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
Beilstein:
1240527
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 89,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
200 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4,4′-Dimethylbenzophenone reacts with bis(trichlorotitanium phenoxide), a bidentate Lewis acid, to form a crystalline complex[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Okba Saied et al.
Inorganic chemistry, 37(11), 2620-2625 (2001-10-24)
Treatment of 2,7-bis(1,1-dimethylethyl)fluorene-1,8-diol (3) with 2 equiv of TiCl(4) converts the two OH groups into OTiCl(3) groups and thereby yields bis(trichlorotitanium phenoxide) 7, a structurally well-defined reagent that holds two sites of strong Lewis acidity in close proximity. Bidentate Lewis