Fortfahren mit
B9602
Benzophenon-Hydrazon
96%
Synonym(e):
Diphenyl-diazomethan-Vorstufe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2C=NNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-321-8
Beilstein/REAXYS Number:
1910177
MDL number:
Assay:
96%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
crystals
bp
225-230 °C/55 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
functional group
hydrazone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
InChI key
QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
294.8 °F
Flammpunkt (°C)
146 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)