224235
N,N′-Hexamethylen-bis(acetamid)
98%
Synonym(e):
N,N′-Diacetyl-1,6-hexandiamin, HMBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
128-129 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 5%, clear, colorless
SMILES String
CC(=O)NCCCCCCNC(C)=O
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-9(13)11-7-5-3-4-6-8-12-10(2)14/h3-8H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)
InChIKey
BNQSTAOJRULKNX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable