Merck
382639
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoesäure
99%
Synonym(e):
p-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
2690023
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
182-185 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different