Merck
222879
Sigma-Aldrich
Papaverin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
6,7-Dimethoxy-1-veratryl-isochinolin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.85
Beilstein:
3921435
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
99%
SMILES String
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChIKey
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Relaxans der glatten Muskulatur und zerebraler Vasodilatator; Phosphodiesterase-Hemmer.