Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,90 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 234,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 848,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
(−)-Scopolamin -hydrobromid Trihydrat, >95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −23 to −27°, c = 5 in H2O(lit.)
color
white to off-white
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
InChI key
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description >95% (HPLC), powder | description ≥98% (TLC), powder | description ≥98% (HPLC), powder | description meets USP testing specifications |
| assay >95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| color white to off-white | color white | color white | color - |
| mp 195-199 °C (dry matter) (lit.) | mp - | mp - | mp 195-199 °C (dry matter) (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?