Fortfahren mit
E0396
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure
BioXtra, ≥97 .0%
Synonym(e):
Chel-DE, EGTA, Ethylen-bis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure, ‘Glykoletherdiamin-tetraessigsäure’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 845,00
€ 633,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥97 .0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
241 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless, H2O: soluble (increases as pH is increased)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Chelatbildendes Reagens für die Bestimmung von Calcium in Gegenwart von Magnesium
Biochem/physiol Actions
Ethylenglycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure A ist ein Chelatbildner, der für die Bestimmung von Calcium in Gegenwart von Magnesium eingesetzt wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03777E43784100-OP
assay
≥97 .0%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥97.0%
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
impurities
-
impurities
-
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless, H2O: soluble (increases as pH is increased)
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Walter Marcotti et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(16), 5505-5514 (2014-04-18)
Tip links between adjacent stereocilia are believed to gate mechano-electrical transducer (MET) channels and mediate the electrical responses of sensory hair cells. We found that mouse auditory hair cells that lack tip links due to genetic mutations or exposure to
David R Whitfield et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(2), 141-148 (2014-06-24)
Depression is a common symptom in dementia with Lewy bodies (DLB), Parkinson disease dementia (PDD), and Alzheimer disease (AD), yet its molecular basis remains unclear and current antidepressants do not appear to be effective. Cerebral zinc has been implicated in
Anita C Bellail et al.
Nature communications, 5, 4234-4234 (2014-06-24)
Ubiquitination governs oscillation of cyclin-dependent kinase (CDK) activity through a periodic degradation of cyclins for orderly cell cycle progression; however, the mechanism that maintains the constant CDK protein levels throughout the cell cycle remains unclear. Here we show that CDK6
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E0396-10G04061833601099
E0396-100G04061833601082
E0396-25G04061833610671