Fortfahren mit
671576
N-Phenylhydroxylamin
≥95.0%
Synonym(e):
N-Hydroxyphenylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-875-6
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
solid
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
80-84 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
ONc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H
InChI key
CKRZKMFTZCFYGB-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Phenylhydroxylamine can be used as a starting material for the synthesis of:
  • 2-alkylindoles by treating with aliphatic terminal alkynes using gold catalyst via sequential 3,3-rearrangements and cyclodehydrations.
  • Isoxazolidines by reacting with aldehydes and α, β-unsaturated aldehydes via a three-component one-pot catalytic reaction.
  • Tetrahydro-1,2-oxazines by treating with an aldehyde and cyclopropane via homo 3+2 dipolar cycloaddition reaction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
711586644110341347
description
≥95.0%
description
≥97%
description
≥95.0%
description
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
≥97%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
80-84 °C
mp
89-94 °C
mp
92-98 °C (lit.)
mp
100-104 °C (lit.)
form
solid
form
crystals
form
solid
form
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)