Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,60 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99%
mp
146-148 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, yellow to orange
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 98% | description ACS reagent, ≥90% |
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay ≥90% |
| solubility ethanol: soluble 5%, clear, yellow to orange | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 146-148 °C (lit.) | mp 117-120 °C (lit.) | mp 285 °C (dec.) (lit.) | mp 290 °C (dec.) (lit.) |
| functional group carboxylic acid, nitro | functional group nitro, carboxylic acid | functional group nitro | functional group - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?