Merck
W343502
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
97%, FG
Synonym(e):
3-Methyl-2-cyclopentenon
About This Item
Lineare Formel:
CH3C5H5(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
FEMA-Nummer:
3435
Beilstein:
1280476
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.112
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3-5 °C (lit.)
Dichte
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; sweet
SMILES String
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one is a component of smoke flavoring.[1][2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
Isolation and identification of the components of the tar of hickory wood smoke.
Hruzan DE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(1), 123-126 (1974)