216607
Bortrifluoriddiethyletherat
purified by redistillation, ≥46.5% BF3 basis
Synonym(e):
Bortrifluorid-ethyletherat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Dampfdruck
4.2 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Aufgereinigt durch
redistillation
Expl.-Gr.
36 %
Konzentration
≥46.5% boron trifluoride
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126-129 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−58 °C (lit.)
Dichte
1.15 g/mL (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
137.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter