Fortfahren mit
8.01647
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
for synthesis
Synonym(e):
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, Bortrifluorid-Ethyletherat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.590,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O · BF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.93
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
203-689-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
€ 37,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
2.35 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
185 °C (DIN 51794)
expl. lim.
5.1-18.2 % (v/v)
kinematic viscosity
1.69 cSt(20 °C)
mp
-58 °C
transition temp
flash point 58.5 °C (DIN 51758)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(F)(F)F.O(CC)CC
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;
InChI key
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthese eines neuen Borkomplexes mit Imin-Ligand: Synthese, Charakterisierung und Fluoreszenzeigenschaften: In diesem Artikel werden die Synthese und die Eigenschaften eines neuartigen Borkomplexes mit Imin-Ligand erläutert und seine fluoreszierenden Eigenschaften hervorgehoben (Şen, 2019).
  • Einfache Synthese von Diphenylmethylestern aus 2-Diphenylmethoxypyridin mit katalytischem Bortrifluoriddiethyletherat: Ein Verfahren zur Synthese von Diphenylmethylestern unter Verwendung von Bortrifluoriddiethyletherat als Katalysator wird vorgestellt (La und Kim, 2018).
  • Eine Impedanz-Morphologie-Studie an mit Poly-(3-methylthiophen) beschichteten Elektroden, die in Bortrifluoriddiethyletherat-acetonitril gewonnen wurden: Diese Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen von Bortrifluoriddiethyletherat auf die Impedanz und Morphologie von Polythiophen-Beschichtungen (Dolas und Sarac, 2014).
  • Eine schnelle und praktische Synthese von tert-Butylestern aus 2-tert-Butoxypyridin unter Verwendung von Bortrifluoriddiethyletherat unter milden Bedingungen: Der Artikel beschreibt ein Syntheseverfahren für tert-Butylester unter Verwendung von Bortrifluorid-diethyletherat und betont dabei seine Effizienz und die milden Reaktionsbedingungen (La und Kim, 2018).
Analysis Note
Gehalt BF3 (acidimetrisch): 48,0–52,0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,120–1,130
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
434280307912216607
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL (lit.)
vapor pressure
2.35 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
4.2 mmHg ( 20 °C)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Kidney
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
137.3 °F - closed cup
flash_point_c
58.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801647100004022536369303
801647025004022536369297
801647902504022536774244