Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,80 | |
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 181,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.46 (vs air)
vapor pressure
9.68 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
968 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.02% 4-methoxyphenol as stabilizer
expl. lim.
15.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.424-1.426
bp
30-32 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
density
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
General description
1,1-Dichloroethylenes are a group of volatile organic compounds (VOCs), which are characterized by high vapor pressure and low water solubility.
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1-Dichlorethylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver, Nose
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-35-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 02574-1ML | 04061838617804 |
| 02574-5ML | 04061838617811 |