Merck
21335
Sigma-Aldrich
(1R)-Campheroxim
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1R)-1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2,2,1]heptan-2-on-oxim
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.25
Beilstein:
2413664
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −40.5±1°, c = 5% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
115-119 °C
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(\C2)=N\O
InChI
1S/C10H17NO/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(6-7)11-12/h7,12H,4-6H2,1-3H3/b11-8+/t7-,10+/m1/s1
InChIKey
OVFDEGGJFJECAT-RZIOALPKSA-N
Sonstige Hinweise
Chiral intermediate; starting material for the preparation of R(+)-bornylamine and R(-)isobornylamine
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Huckel et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 625, 1-1 (1959)