Wichtige Dokumente
213195
Lithiumacetat Dihydrat
98%
Synonym(e):
Essigsäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChIKey
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?