Merck
212857
Sigma-Aldrich
Rhodium auf Tonerde
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix alumina support, powder
Synonym(e):
Rh/Al2O3
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
Matrix
alumina support
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Rhodium auf Aluminiumoxid (Rh/Al2O3) (5 Gew.-% Aufnahme, Aluminiumoxidmatrix-Träger, Pulver) wird verwendet als Katalysator für die Dampfreformierung von Ethanol zur Herstellung von Wasserstoff unter Verwendung von Schmelz-Carbonat-Brennstoffzellen. Rh/Al2O3 kann auch als Katalysator in der Produktion von Wasserstoff aus Natriumborhydrid (NaBH4) verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Calorimetric study on oxidation of alumina supported rhodium by dioxygen
Wang, CB, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 120(1), 179-184 (1997)
Real-time XAFS analysis of Rh/alumina catalyst
Dohmae K, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 40(13), 1751-1754 (2008)
Performance of Rh/Al2O3 catalyst in the steam reforming of ethanol: H2 production for MCFC
Cavallaro S, et al.
Applied Catalysis A: General, 249(1), 119-128 (2003)
Comparative XPS study of Rh/Al2O3 and Rh/TiO2 as catalysts for NaBH4 hydrolysis
Larichev YV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(13), 6501-6507 (2010)
Ethanol steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts
Cavallaro S
Energy & Fuels, 14(6), 1195-1199 (2000)