21160
Calcium-α-D-heptagluconat Dihydrat
≥98.0%
Synonym(e):
α-D-Glucoheptonsäure Calciumsalz, D-Glycero-D-glucoheptansäure Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Verlust
≤8% loss on drying
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C7H14O8.Ca.2H2O/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;;;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-,6-;;;/m11.../s1
InChIKey
JBMIEBJMNFOKBC-JRLDONDGSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable