206342
Celestinblau
Dye content 80 %
Synonym(e):
Mordant Blau 14
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 80%
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C
Löslichkeit
water: 0.1%
λmax
642 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥29000 at 640-650 nm in water at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(N)=O
InChI
1S/C17H17N3O4.ClH/c1-3-20(4-2)9-5-6-11-13(7-9)24-16-14(19-11)10(17(18)23)8-12(21)15(16)22;/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H3-,18,19,21,22,23);1H
InChIKey
VXAFJUDTZSMEFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
electrochemical DNA biosensors