Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13ClN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.73
EC Number:
216-345-7
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
51030
Beilstein/REAXYS Number:
307454
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 90%
solubility
1 N NH4OH: 10 mg/mL
λmax
601 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C1\C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(O)=O
InChI
1S/C15H12N2O5.ClH/c1-17(2)7-3-4-9-11(5-7)22-14-12(16-9)8(15(20)21)6-10(18)13(14)19;/h3-6H,1-2H3,(H2-,16,18,19,20,21);1H
InChI key
ADAUKUOAOMLVSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Gallocyanine belongs to the oxazine class of dyes. It is synthesised from methanol solution of gallic acid in the presence of excess iodine. Gallocyanine is used to stain animal cells, mostly the nucleic acids. It also acts as a chelating agent and is used to determine bioactive compounds and several metal ions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?