Merck
529281
Sigma-Aldrich
Pentaamminchloriridium(III)-chlorid
99.95% trace metals basis
Größe auswählen
1 G
€ 322,00
€ 322,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 322,00
About This Item
Lineare Formel:
[Ir(NH3)5Cl]Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.73
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 322,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iridium
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
InChIKey
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.