Wichtige Dokumente
520799
Platinschwarz
low bulk density, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Platinum gray, Pt, Pt Black
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
27-36 m2/g
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?