Wichtige Dokumente
204552
Tellurdioxid
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Telluria, Tellurium (IV) oxide, Tellurium oxide
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
733 °C (lit.)
Dichte
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChIKey
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As a seed layer to fabricate hole-extracting electrodes in an organic photovoltaic device. The addition of TeO2 enhances the optical transmittance of the electrode.
- As a starting material to prepare tellurite glasses for gamma radiation shielding and other optical applications.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?