Fortfahren mit
86370
Tellurdioxid
≥97.0%
Synonym(e):
Telluria, Telluroxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 497,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
TeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.60
NACRES:
NA.23
EC Number:
231-193-1
MDL number:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
composition
TeO₂
mp
733 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChI key
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
General description
Tellurdioxid (TeO2) ist ein keramisches Material, das als halbleitendes Oxid verwendet werden kann. Es weist eine große Bandlücke und eine hohe Mobilität auf, wie mit Berechnungen gemäß Dichtefunktionaltheorie (DFT) ermittelt wurde. In großen Mengen existiert es in zwei Modifikationen, die als tetragonales α-TeO2 und als orthorhombisches β-TeO2 auftreten.
Application
TeO2 kann möglicherweise in der medizinischen Bildgebung und in industriellen Überwachungsprozessen Anwendung finden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
243450204552452378
description
≥97.0%
description
≥99%
description
99.995% trace metals basis
description
shot, ≤2 mm, 99.999% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
shot
assay
≥97.0%
assay
≥99%
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
733 °C (lit.)
mp
733 °C (lit.)
mp
733 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
TeO₂
composition
TeO₂
composition
TeO₂
composition
Te
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurdioxid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7446-07-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)