Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 98,60 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 272,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
pieces
composition
Te
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
semiconductor synthesis
SMILES string
[Te]
InChI
1S/Te
InChI key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description granular, −5-+50 mesh, 99.99% trace metals basis | description powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis | description powder, −200 mesh, 99.8% trace metals basis |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.997% trace metals basis | assay 99.8% trace metals basis |
| form pieces | form granular | form powder | form powder |
| mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) |
| density 6.24 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.24 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.24 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.24 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 5.8-33 μΩ-cm, 20°C | resistivity 5.8-33 μΩ-cm, 20°C | resistivity 5.8-33 μΩ-cm, 20°C | resistivity 5.8-33 μΩ-cm, 20°C |
| bp 990 °C (lit.) | bp 990 °C (lit.) | bp 990 °C (lit.) | bp 990 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellur
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13494-80-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?