202436
Poly(ethylenglykol)
average Mn 1,305-1,595, waxy solid
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
waxy solid
Mol-Gew.
average Mn 1,305-1,595
Viskosität
28 cSt(210 °F)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-46 °C (lit.)
Dichte
1.091 g/mL at 25 °C
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable