Fortfahren mit
11536
Mennige
≥96%, solid
Synonym(e):
Blei(II,IV)-oxid, rotes Bleioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pb3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-235-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mennige, ≥96%
vapor pressure
10 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
assay
≥96%
form
solid
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
impurities
≤0.1% in HNO3/H2O2 insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
InChI key
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
General description
Lead(II,IV) oxide is a red pigment commonly used as an anti-corrosive pigment in protective coatings and as electrodes in batteries. In addition, it is also used as a catalyst for the Diels-Alder cycloaddition and as an oxidant for the generation of quinones from hydroquinones.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
467863401579396117
description
≥96%
description
≥99.99% trace metals basis
description
50 wt. % in H2O
description
shot, <2 mm, 99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: lead
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: lead
assay
≥96%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
liquid
form
shot
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
anion traces
NO3- and NO2-: ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤5 ppm
anion traces
-
anion traces
-
vapor pressure
10 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1314-41-6
CAS No.
1314-41-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)