Wichtige Dokumente
694037
Cäsiumpivalat
98%
Synonym(e):
Caesium-2,2-dimethylpropionat, Caesiumtrimethylacetat
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
344-348 °C
SMILES String
[Cs+].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Cs/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
LGVUAXNPXVXCCW-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fluoren-9-one derivatives by cyclocarbonylation of o-halobiaryls in the presence of palladium catalyst[1].
- Fused heterocycles (dihydrobenzofurans and indolines) from o-bromo phenol and aniline precursors via Pd-catalyzed intramolecular coupling of two C(sp3)-H bonds[3].
- Amides and esters derivatives containing a quaternary β-carbon atom by Pd-catalyzed C-H activation and amino/alkoxycarbonylation reaction[4].
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?