Wichtige Dokumente
199001
Natriumphenylpyruvat
98%
Synonym(e):
2-Oxo-3-phenylpropionsäure, Phenylbrenztraubensäure Natriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.14
Beilstein:
4770978
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?