Merck
197009
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol
≥98%
Synonym(e):
5-Bromsalicylalkohol, Bromsaligenin
Größe auswählen
5 G
€ 120,00
€ 120,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 120,00
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98%
€ 120,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.7% at 25 °C(lit.)
olive oil: soluble 4.8%(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: moderately soluble(lit.)
chloroform: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethyl acetate: freely soluble(lit.)
hot water: soluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
OCc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChIKey
KNKRHSVKIORZQB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol was used in the synthesis of:
  • 7-bromo-2,3-diphenyl-5H-imidazo[2,1-b][1,3]benzoxazine[1]
  • 6-bromo-2-octyl-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-oxide[2]
  • 4-bromo-2-(5-iodo-1H-indol-3-ylmethyl)- phenol[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel Approach to Synthesis of Imidazo [2, 1-b][1, 3] benzoxazines.
Sidorina NE and Osyanin VA.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 41(9), 1201-1202 (2005)
Reactions of indoles with 2-and 4-hydroxybenzyl alcohols.
Osyanin VA, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(1), 115-121 (2011)
2-Octyl-4H-1, 3, 2-benzodioxaphosphorin 2-oxide labelled with tritium in the octyl and aryl moieties.
Wu S-Y, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34(10), 921-927 (1994)