Fortfahren mit
156019
2,4-Pentandiol
98%
Synonym(e):
1,3-Dimethylpropane-1,3-diol, 2,4-Amylene glycol, 2,4-Dihydroxypentane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-907-5
Beilstein/REAXYS Number:
969186
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CC(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Pentanediol was used in the synthesis of chelated multinuclear complexes.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.00 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)