Merck
192724
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminiumhydrid -Lösung
25 wt. % in toluene
Synonym(e):
DIBAH, DIBAL
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.22
Beilstein:
4123663
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
25 wt. % in toluene
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChIKey
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Diisobutylaluminiumhydrid-Lösung ist ein starkes Reduktionsmittel zur Umwandlung von Arylpropiolatestern in ihre Propargylalkohole.[1]
Diisobutylaluminiumhydrid-Reduktionsmittel wird häufig zur Reduktion von Ester zu Aldehyd verwendet.[2]
Anwendung
Diisobutylaluminumhydrid-Lösung (25 Gew.-% in Toluol) wird zur Reduktion von Imiden verwendet:[3]
  • N
  • -(cis-2-Vinylcyclohexyl)succinimid zu 1-(cis-2-Vinylcyclohexyl)-5-hydroxy-2-pyrrolidinon
  • N-(But-4-en-1-y1)-2(E)-(Carbethoxymethyliden)-5-oxo-pyrrolidin zu N-(but-4-en-1-yl)- 2(E)-(Carbethoxymethyliden)-5-hydroxypyrrolidin
  • N-(Hept-1-en-4-y1)-2(E)-(Carbethoxymethyliden)-5-oxo-pyrrolidin zu N-(hept-1-en-4-y1)-2(E)-(Carbethoxymethyliden)-5-hydroxypyrrolidin
  • N-(cis-2-Vinylcyclohexyl)-2-(Carbethoxymethyliden)-5-oxopyrrolidin zu rel-(3aR,SS,5aS,SaR)-1( E)-(Carbethoxymethyliden)-5-(formyloxy)dodecahydropyrrolo[1,2-a]quinolin
Wird in der Pd-katalysierten reduktiven Debrominierung sekundärer Alkylbromide eingesetzt. O-Debenzylierung und Ringöffnung perbenzylierter Furanoside. Praktische In-situ-Bildung von HZrCp2Cl aus ZrCp2Cl2 und DIBAL-H.
Verpackung
Die 25-g-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Preparation of arylpropiolate esters from trichlorocyclopropenium cation and elaboration of the esters to unsymmetrical 1, 4-pentadiyn-3-ones and unsymmetrical tellurapyranones
Wadsworth, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 3662-3668 (1987)
Vinylogous N-acyliminium ion cyclizations: application to the synthesis of depentylperhydrogephyrotoxin.
Hart DJ
The Journal of Organic Chemistry, 46(2), 367-373 (1981)
Chemoselective Reduction of Esters to Aldehydes by Potassium Diisobutyl-t-butoxyaluminum Hydride (PDBBA).
Chae MJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(12), 2517-2517 (2007)
Takashi Tomioka et al.
The Journal of organic chemistry, 76(11), 4669-4674 (2011-04-30)
Stepwise, selective DIBAL reduction of the acetonide diester derived from tartaric acid followed by the Horner-Emmons reaction effectively provided desymmetrized hydroxy mono-olefination products in a one-pot operation.
Diisobutylaluminum hydride mediated regioselective O desilylations: access to multisubstituted cyclodextrins.
Ramprasad Ghosh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1548-1552 (2011-10-19)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf