Merck
256803
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminiumchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CHCH2]2AlCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4506 (lit.)
bp
152 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C (lit.)
Dichte
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C[Al](Cl)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.ClH/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChIKey
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Transmetalating reagent
Verpackung
Packaged in Sure/Pac carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter