Merck
191515
Sigma-Aldrich
Methyl-4-oxo-3-piperidincarboxylat -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
3-Methoxycarbonyl-4-piperidon -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.63
Beilstein:
4273241
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
~175 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.COC(=O)C1CNCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3.ClH/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
InChIKey
NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride has been used as starting reagent in the synthesis of:
  • nakadomarin A[1]
  • tert-butyl, picolyl and fluorinated analogs of capromorelin[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthetic approach towards nakadomarin A: efficient synthesis of the central tetracyclic core.
Nagata T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(47), 8345-8349 (2001)